Få mere at vide
(3b,17b)-7,17-Dimethylandrost-5-ene-3,7,17-triol 17-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3beta,17beta)-7,17-Dimethylandrost-5-ene-3,7,17-triol 17-Acetate |
| CAS | 37005-63-3 |
| Molekylær formel | C23H36O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O4/c1-14(24)27-23(5)11-8-18-19-17(7-10-21(18,23)3)20(2)9-6-16(25)12-15(20)13-22(19,4)26/h13,16-19,25-26H,6-12H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21-,22+,23-/m0/s1 |
| SMIL | [H][C@@]12C(O)(C)C=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(C)OC(C)=O |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-3,7-dihydroxy-7,10,13,17-tetramethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.53 |
| Formel vægt | 376.24 |