missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3aS,6R,6aR)-Dihydro-6-methoxy-2,2-dimethylfuro[3,4-d]-1,3-dioxol-4(3aH)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aS,6R,6aR)-Dihydro-6-methoxy-2,2-dimethylfuro[3,4-d]-1,3-dioxol-4(3aH)-one |
| CAS | 125851-01-6 |
| Molekylær formel | C8H12O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [3aS-(3aα,6α,6aα)]-Dihydro-6-methoxy-2,2-dimethylfuro[3,4-d]-1,3-dioxol-4(3aH)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O5/c1-8(2)12-4-5(13-8)7(10-3)11-6(4)9/h4-5,7H,1-3H3/t4-,5+,7+/m0/s1 |
| SMIL | O=C1O[C@@H](OC)[C@H]2[C@@H]1OC(C)(C)O2 |
| IUPAC navn | (3aS,6R,6aR)-6-methoxy-2,2-dimethyldihydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4(3aH)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vægt | 188.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?