Få mere at vide
(3aS,4S,6R,6aS)-6-((R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31091271
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31091271 1 g
31081087 25 g
31082457 5 g
31078338 100 g
31079713 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31091271 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD142641g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
(Mixture of α,β)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3aS,4S,6R,6aS)-6-((R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
CAS 14131-84-1
Molekylær formel C12H20O6
MDL nummer MFCD00134206
Mængde 1 g
SMIL O[C@@H]1[C@@]2([C@]([C@](O1)([C@]3(COC(C)(C)O3)[H])[H])(OC(C)(C)O2)[H])[H]
Molekylvægt (g/mol) 260.28
Procent renhed 98%