missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl-[(phenylsulfonyl)oxy]acetic Acid Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-decahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacyclo-octen-8-yl [(Phenylsulphonyl)oxy]acetate |
| CAS | 848129-54-4 |
| Molekylær formel | C28 H38 O7 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-decahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacyclo-octen-8-yl [(Phenylsulphonyl)oxy]acetate, Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. P (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O7S/c1-6-26(4)16-22(35-23(30)17-34-36(32,33)20-10-8-7-9-11-20)27(5)18(2)12-14-28(19(3)25(26)31)15-13-21(29)24(27)28/h6-11,18-19,22,24-25,31H,1,12-17H2,2-5H3/t18-,19+,22-,24+,25+,26-,27+,28+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)COS(=O)(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-decahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacyclo-octen-8-yl [(Phenylsulfonyl)oxy]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.66 |
| Formel vægt | 518.2338 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?