Få mere at vide
(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Hydroxyacetate (Pleuromutilin), Mikromol™
Beskrivelse
(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Hydroxyacetate (Pleuromutilin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pleuromutilin |
| CAS | 125-65-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pleuromutilin |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C22 H34 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. G (EP), Tiamulin Imp. G (EP), Pleuromutilin, (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Hydroxyacetate, Valnemulin Imp. E (EP), Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. G, Retapamulin related, Tiamulin Hydrogen Fumarate Impurity G, Valnemulin Hydrochloride Impurity E, Tiamulin Impurity G, Valnemulin Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34O5/c1-6-20(4)11-16(27-17(25)12-23)21(5)13(2)7-9-22(14(3)19(20)26)10-8-15(24)18(21)22/h6,13-14,16,18-19,23,26H,1,7-12H2,2-5H3/t13-,14+,16-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CO |
| IUPAC navn | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Hydroxyacetate |
| Vis mere |