Få mere at vide
(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-5,8-diyl Diacetate (Mutilin 11,14-Diacetate), Mikromol™
Beskrivelse
(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-5,8-diyl Diacetate (Mutilin 11,14-Diacetate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-5,8-diyl Diacetate (Mutilin 11,14-Diacetate) |
| CAS | 14431-61-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-5,8-diyl Diacetate (Mutilin 11,14-Diacetate) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H36 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-5,8-diyl Diacetate, Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. M (EP), Mutilin 11,14-Diacetate, Tiamulin Imp. M (EP), Tiamulin Hydrogen Fumarate Impurity M, Tiamulin Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36O5/c1-8-22(6)13-19(28-16(4)25)23(7)14(2)9-11-24(12-10-18(27)20(23)24)15(3)21(22)29-17(5)26/h8,14-15,19-21H,1,9-13H2,2-7H3/t14-,15+,19-,20+,21+,22-,23+,24+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]3C)OC(=O)C |
| IUPAC navn | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-5,8-diyl Diacetate |
| Vis mere |