Få mere at vide
(3aR-cis)-Hexahydro-2-oxo-4H-furo[3,2-b]pyrrol-4-eddikesyre Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30396384
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30396384 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30396384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29408810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3aR-cis)-Hexahydro-2-oxo-4H-furo[3,2-b]pyrrole-4-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 87332-79-4
Molekylær formel C10H15NO4
Mængde 10 mg
Synonym Ethyl 2-((6aR)-2-Oxotetrahydro-2H-furo[3,2-b]pyrrol-4(5H)-yl)acetate
InChI formel InChI=1S/C10H15NO4/c1-2-14-10(13)6-11-4-3-8-7(11)5-9(12)15-8/h7-8H,2-6H2,1H3/t7?,8-/m1/s1
SMIL CCOC(=O)CN1CC[C@H]2OC(=O)CC12
IUPAC navn ethyl 2-[(6aR)-2-oxo-3a,5,6,6a-tetrahydro-3H-furo[3,2-b]pyrrol-4-yl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 213.23
Formel vægt 213.1001