missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3aR-cis)-Hexahydro-2-oxo-4H-furo[3,2-b]pyrrole-4-acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aR-cis)-Hexahydro-2-oxo-4H-furo[3,2-b]pyrrole-4-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 87332-79-4 |
| Molekylær formel | C10H15NO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethyl 2-((6aR)-2-Oxotetrahydro-2H-furo[3,2-b]pyrrol-4(5H)-yl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO4/c1-2-14-10(13)6-11-4-3-8-7(11)5-9(12)15-8/h7-8H,2-6H2,1H3/t7?,8-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)CN1CC[C@H]2OC(=O)CC12 |
| IUPAC navn | ethyl 2-[(6aR)-2-oxo-3a,5,6,6a-tetrahydro-3H-furo[3,2-b]pyrrol-4-yl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.23 |
| Formel vægt | 213.1001 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?