missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3aR,8aS,8bS)-Thieno[1',2':1,2]thieno[3,4-d]imidazol-5-ium, decahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl) Bromide, TRC

Artikelnummer. 30451075
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451075 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451075 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3447555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3aR,8aS,8bS)-1,3-Dibenzyl-2-oxodecahydrothieno[1',2':1,2]thieno[3,4-d]imidazol-5-ium Bromide
CAS 33719-11-8
Molekylær formel C22 H25 N2 O S . Br
Mængde 5 mg
Synonym (3aR,8aS,8bS)-Thieno[1',2':1,2]thieno[3,4-d]imidazol-5-ium','decahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl) Bromide, Thiophanium, Thieno[1',2':1,2]thieno[3,4-d]imidazol-5-ium','decahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-','bromide','(3aR,8aS,8bS)-, Thieno[1',2':1,2]thieno[3,4-d]imidazol-5-ium','1,3-dibenzyldecahydro-2-oxo-','bromide','(-)- (8CI), Thieno[1',2':1,2]thieno[3,4-d]imidazol-5-ium','decahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-','bromide','[3aR-(3aα,8aα,8bα)]-
InChI formel InChI=1S/C22H25N2OS.BrH/c25-22-23(14-17-8-3-1-4-9-17)19-16-26-13-7-12-20(26)21(19)24(22)15-18-10-5-2-6-11-18;/h1-6,8-11,19-21H,7,12-16H2;1H/q+1;/p-1/t19-,20-,21-,26?;/m0./s1
SMIL [Br-].O=C1N(Cc2ccccc2)[C@H]3C[S+]4CCC[C@H]4[C@H]3N1Cc5ccccc5
IUPAC navn (3aR,8aS,8bS)-1,3-dibenzyl-4,6,7,8,8a,8b-hexahydro-3aH-thieno[5,6]thieno[1,2-b]imidazol-5-ium-2-one;bromide
Molekylvægt (g/mol) 445.42
Formel vægt 444.0871
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.