Få mere at vide
(3aR,8aS,8bS)-Thieno[1',2':1,2]thieno[3,4-d]imidazol-5-ium, decahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl) Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aR,8aS,8bS)-1,3-Dibenzyl-2-oxodecahydrothieno[1',2':1,2]thieno[3,4-d]imidazol-5-ium Bromide |
| CAS | 33719-11-8 |
| Molekylær formel | C22 H25 N2 O S . Br |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3aR,8aS,8bS)-Thieno[1',2':1,2]thieno[3,4-d]imidazol-5-ium','decahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl) Bromide, Thiophanium, Thieno[1',2':1,2]thieno[3,4-d]imidazol-5-ium','decahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-','bromide','(3aR,8aS,8bS)-, Thieno[1',2':1,2]thieno[3,4-d]imidazol-5-ium','1,3-dibenzyldecahydro-2-oxo-','bromide','(-)- (8CI), Thieno[1',2':1,2]thieno[3,4-d]imidazol-5-ium','decahydro-2-oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-','bromide','[3aR-(3aα,8aα,8bα)]- |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25N2OS.BrH/c25-22-23(14-17-8-3-1-4-9-17)19-16-26-13-7-12-20(26)21(19)24(22)15-18-10-5-2-6-11-18;/h1-6,8-11,19-21H,7,12-16H2;1H/q+1;/p-1/t19-,20-,21-,26?;/m0./s1 |
| SMIL | [Br-].O=C1N(Cc2ccccc2)[C@H]3C[S+]4CCC[C@H]4[C@H]3N1Cc5ccccc5 |
| IUPAC navn | (3aR,8aS,8bS)-1,3-dibenzyl-4,6,7,8,8a,8b-hexahydro-3aH-thieno[5,6]thieno[1,2-b]imidazol-5-ium-2-one;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 445.42 |
| Formel vægt | 444.0871 |