missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-methyl ester 1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-methyl ester 1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid |
| CAS | 208720-46-1 |
| Molekylær formel | C12H18O7S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O7S/c1-12(2)17-8-5-7(11(13)16-3)6-9(10(8)18-12)19-20(4,14)15/h5,8-10H,6H2,1-4H3/t8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(OC)C1=C[C@@]([H])(OC(C)(C)O2)[C@]2([H])[C@H](OS(C)(=O)=O)C1 |
| IUPAC navn | methyl (3aR,7R,7aR)-2,2-dimethyl-7-methylsulfonyloxy-3a,6,7,7a-tetrahydro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.33 |
| Formel vægt | 306.0773 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?