Få mere at vide
(3aR,7R,7aR)-2,2-Diethyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aR,7R,7aR)-2,2-Diethyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O7S/c1-5-15(6-2)20-11-8-10(14(16)19-7-3)9-12(13(11)21-15)22-23(4,17)18/h8,11-13H,5-7,9H2,1-4H3/t11-,12-,13-/m1/s1 |
| Formel vægt | 348.1243 |
| Procent renhed | >95% |