Få mere at vide
(3aR,7aS)-rel-Hexahydro-1,3-isobenzofurandion, TRC
Artikelnummer. 30398549
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398549 25 g
30401248 5 g
30390438 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30398549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29403025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13149-00-3
Molekylær formel C8 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 154.16
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, (3aR,7aS)-rel-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis- (8CI), 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, cis-, rel-(3aR,7aS)-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, cis-Hexahydrophthalic anhydride, rel-(3aR,7aS)-Hexahydroisobenzofuran-1,3-dione
IUPAC navn (3aS,7aR)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMIL O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Formel vægt 154.063