Få mere at vide
(3aR,6aR)-Tetrahydro-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2H-furo[3,2-b]pyrrol-2,5(3H)-dione, TRC
Artikelnummer. 30457108
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30457108 1 g
1 options
Artikelnummer. 30457108 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3042301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3aR,6aR)-Tetrahydro-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2H-furo[3,2-b]pyrrole-2,5(3H)-dione
CAS 812644-96-5
Molekylær formel C14H15NO4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H15NO4/c1-18-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-14(17)19-12(11)7-13(15)16/h2-5,11-12H,6-8H2,1H3/t11?,12-/m1/s1
SMIL COc1ccc(CN2C3CC(=O)O[C@@H]3CC2=O)cc1
IUPAC navn (6aR)-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-3,3a,6,6a-tetrahydrofuro[3,2-b]pyrrol-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 261.27
Formel vægt 261.1001