Få mere at vide
(3aR,4S,7R,7aS)-Hexahydro-2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolo[4,5-c]pyridin-7-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[6-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imida |
| CAS | 122194-06-3 |
| Molekylær formel | C9 H17 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-5-7-8(6(11)4-10-5)13-9(2,3)12-7/h5-8,10-11H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7+,8-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1NC[C@@H](O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12 |
| IUPAC navn | (3aR,4S,7R,7aS)-2,2,4-trimethyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyridin-7-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.24 |
| Formel vægt | 187.1208 |