Få mere at vide
(3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl-5-hydroxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl-5-hydroxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| CAS | 84786-80-1 |
| Molekylær formel | C24H30O4Si |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (3aR,4S,5R,6aS)-4-[[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]methyl]hexahydro-5-hydroxy-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O4Si/c1-24(2,3)29(17-10-6-4-7-11-17,18-12-8-5-9-13-18)27-16-20-19-14-23(26)28-22(19)15-21(20)25/h4-13,19-22,25H,14-16H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | (3aR,4S,5R,6aS)-4-[[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxymethyl]-5-hydroxy-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.58 |
| Formel vægt | 410.1913 |