Få mere at vide
(3aR,4R,7aR)-3a,7a-Dihydro-4-[(S)-hydroxy[(4R)-2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]methyl]-2-methyl-4H-pyrano[3,4-d]oxazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aR,4R,7aR)-3a,7a-Dihydro-4-[(S)-hydroxy[(4R)-2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]methyl]-2-methyl-4H-pyrano[3,4-d]oxazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1072449-84-3 |
| Molekylær formel | C13H15NO8 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Methyl (3aR,4R,7aR)-4-[(1S)-Hydroxy((4R)-2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methyl]-2-methyl-3a,7a-dihydro-4H-pyrano[3,4-d][1,3]oxazole-6-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO8/c1-5-14-9-6(20-5)3-7(12(16)18-2)21-11(9)10(15)8-4-19-13(17)22-8/h3,6,8-11,15H,4H2,1-2H3/t6-,8-,9-,10-,11-/m1/s1 |
| SMIL | [H][C@]1([C@H](O)[C@H]2COC(O2)=O)[C@H]3[C@H](OC(C)=N3)C=C(C(OC)=O)O1 |
| IUPAC navn | methyl (3aR,4R,7aR)-4-((S)-hydroxy((R)-2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methyl)-2-methyl-3a,7a-dihydro-4H-pyrano[3,4-d]oxazole-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.26 |
| Formel vægt | 313.08 |