Få mere at vide
(3aR,4R,6S,6aS)-4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-(1-ethylpropyl)-3a,5,6,6a-tetrahydro-4H-cyclopent[d]isoxazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aR,4R,6S,6aS)-4-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-3-(1-ethylpropyl)-3a,5,6,6a-tetrahydro-4H-cyclopent(d)isoxazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30N2O5/c1-7-10(8-2)14-13-12(19-17(22)24-18(3,4)5)9-11(16(21)23-6)15(13)25-20-14/h10-13,15H,7-9H2,1-6H3,(H,19,22)/t11-,12+,13+,15+/m0/s1 |
| Formel vægt | 354.2155 |