Få mere at vide
((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30987248
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30987248 100 g 100g
30977384 25 g -
30979749 10 g -
30975523 5 g -
30985133 1 g -
30970655 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30987248 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD138073100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale ((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
CAS 4099-85-8
Molekylær formel C9H16O5
MDL nummer MFCD00270040
Mængde 100 g
SMIL OC[C@@H](O1)[C@@H](O2)[C@@H](OC2(C)C)[C@@H]1OC
Molekylvægt (g/mol) 204.22
Procent renhed 95%