Få mere at vide
(3aR,4R,6aS)-3a,6a-Dihydro-2,2-diemthyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol, TRC
Artikelnummer. 30386915
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30386915 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30386915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45348510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (3aR,4R,6aS)-3a,6a-Dihydro-2,2-diemthyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol
CAS 185622-62-2
Molekylær formel C8H12O3
Mængde 10 mg
Synonym [3aR-(3aα,4β,6aα)]-3a,6a-Dihydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol
InChI formel InChI=1S/C8H12O3/c1-8(2)10-6-4-3-5(9)7(6)11-8/h3-7,9H,1-2H3/t5-,6+,7-/m1/s1
SMIL O[C@@H]1C=C[C@H]2[C@@H]1OC(C)(C)O2
IUPAC navn (3aR,4R,6aS)-2,2-dimethyl-3a,6a-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 156.18
Formel vægt 156.08