Få mere at vide
[(3aR,4R,5R,6aS)-4-Formyl-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-Phenylbenzoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049952
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049952 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049952 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3603.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[(3aR,4R,5R,6aS)-4-Formyl-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-Phenylbenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [(3aR,4R,5R,6aS)-4-Formyl-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-Phenylbenzoate
CAS 38754-71-1
Analyt- eller komponentnavne [(3aR,4R,5R,6aS)-4-Formyl-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-Phenylbenzoate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H18 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, (3aR,4R,5R,6aS)-4-formylhexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-formylhexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester, [3aR-(3aα,4α,5β,6aα)]-, 2H-Cyclopenta[b]furan, [1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid deriv.
InChI formel InChI=1S/C21H18O5/c22-12-17-16-10-20(23)25-18(16)11-19(17)26-21(24)15-8-6-14(7-9-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12,16-19H,10-11H2/t16-,17-,18+,19-/m1/s1
SMIL O=C[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccc(cc3)c4ccccc4
IUPAC navn [(3aR,4R,5R,6aS)-4-formyl-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-phenylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 350.3646
Mængde 25 mg
Formel vægt 350.1154 g/mol