Få mere at vide
(3aR,4R,5R,6aS)-4-[3-(Ethyleneketal)decanyl]hexahydro-5-hydroxy-2H-cyclopenta[b]furan-2-one 5-(4-Phenylbenzoate)-d15, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3aR,4R,5R,6aS)-4-[3-(Ethyleneketal)decanyl]hexahydro-5-hydroxy-2H-cyclopenta[b]furan-2-one 5-(4-Phenylbenzoate)-d15 |
| CAS | 1217629-12-3 |
| Molekylær formel | C32H25D16O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | [3aR-(3aalpha,4alpha,5beta,6aalpha)]-[1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid 4-[2-(2-Heptyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethyl]hexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester-d15 |
| InChI formel | InChI=1S/C32H40O6/c1-2-3-4-5-9-17-32(35-19-20-36-32)18-16-26-27-21-30(33)37-29(27)22-28(26)38-31(34)25-14-12-24(13-15-25)23-10-7-6-8-11-23/h6-8,10-15,26-29H,2-5,9,16-22H2,1H3/t26-,27-,28-,29+/m1/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,9D2,17D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(CC[C@H]2[C@@H](C[C@@H]3OC(=O)C[C@H]23)OC(=O)c4ccc(cc4)c5ccccc5)OCCO1 |
| IUPAC navn | [(3aR,4R,5R,6aS)-2-oxo-4-[2-[2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecadeuterioheptyl)-1,3-dioxolan-2-yl]ethyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-phenylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 535.75 |
| Formel vægt | 535.3766 |