Få mere at vide
3alpha-Phenylacetoxy Tropane, TRC
Artikelnummer. 30134417
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134417 250 mg
30133352 50 mg
30009022 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134417 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP306100250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1690-22-8
Molekylær formel C16H21NO2
Molekylvægt (g/mol) 259.34
Synonym Benzeneacetic Acid (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl Ester, endo-3α-Phenylacetoxytropane 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl Ester;
IUPAC navn [(1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-phenylacetate
SMIL CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)CC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3alpha-Phenylacetoxy Tropane
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H19NO2/c17-15(8-11-4-2-1-3-5-11)18-14-9-12-6-7-13(10-14)16-12/h1-5,12-14,16H,6-10H2/t12-,13+,14+
Formel vægt 245.1416
Procent renhed >95%