Få mere at vide
3alpha-Hydroxy Tibolon, TRC
Artikelnummer. 30400590
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30400590 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30400590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9642505MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3alpha-Hydroxy Tibolone
CAS 100239-44-9
Molekylær formel C21 H30 O2
Mængde 5 mg
Synonym 19-Norpregn-5(10)-en-20-yne-3,17-diol, 7-methyl-, (3α,7α,17α)-, (3α,7α,17α)-7-Methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yne-3,17-diol, 3α-Hydroxy tibolone, 3α-Hydroxytibolone, Org 4094
InChI formel InChI=1S/C21H30O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,15,17-19,22-23H,5-12H2,2-3H3/t13-,15-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1CC2=C(CC[C@@H](O)C2)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13
IUPAC navn (3R,7R,8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-7,13-dimethyl-2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]fenantren-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 314.46
Formel vægt 314.2246