Få mere at vide
3Alpha-Hydroxy Pravastatin Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3a-Hydroxy Pravastatin Lactone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O6/c1-4-13(2)23(27)29-20-7-5-6-15-10-19(25)14(3)18(22(15)20)9-8-17-11-16(24)12-21(26)28-17/h5-6,10,13-14,16-20,22,24-25H,4,7-9,11-12H2,1-3H3/t13-,14+,16+,17+,18-,19+,20-,22-/m0/s1 |
| Formel vægt | 406.2355 |