Få mere at vide
3alpha-hydroxy-5beta-cholan-24-oic syre (lithocholsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17971686
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971686 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971686 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0835.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3alpha-hydroxy-5beta-cholan-24-oic syre (lithocholsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithocholic Acid
CAS 434-13-9
Analyt- eller komponentnavne Lithocholic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H40 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (3α,5β)-3-Hydroxycholan-24-oic acid, 17β-(1-Methyl-3-carboxypropyl)etiocholan-3α-ol, 3-Hydroxycholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oate, 3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanoic acid, 3α-Hydroxycholanic acid, Lithocholic acid, NSC 683770, Chenodeoxycholic Acid Impurity C, Ursodeoxycholic Acid Impurity C
InChI formel InChI=1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 376.57
Mængde 25 mg
Formel vægt 376,2977 g/mol