Få mere at vide
3alpha-Hydroxy-4beta-(piperidin-1-yl)-5alpha-androstan-17-one, Mikromol™
Beskrivelse
3alpha-Hydroxy-4beta-(piperidin-1-yl)-5alpha-androstan-17-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3alpha-Hydroxy-4beta-(piperidin-1-yl)-5alpha-androstan-17-one |
| CAS | 1142951-28-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3alpha-Hydroxy-4beta-(piperidin-1-yl)-5alpha-androstan-17-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H39 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (3α,4β,5α)-3-Hydroxy-4-(1-piperidinyl)androstan-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H39NO2/c1-23-13-11-20(26)22(25-14-4-3-5-15-25)19(23)7-6-16-17-8-9-21(27)24(17,2)12-10-18(16)23/h16-20,22,26H,3-15H2,1-2H3/t16-,17-,18-,19-,20+,22+,23+,24-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@@H](O)[C@@H]([C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O)N5CCCCC5 |
| IUPAC navn | (3R,4R,5R,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-4-piperidin-1-yl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Vis mere |