Få mere at vide
3alpha-Hydroxy-2beta-(piperidin-1-yl)-5alpha-androstan-17-one, Mikromol™
Beskrivelse
3alpha-Hydroxy-2beta-(piperidin-1-yl)-5alpha-androstan-17-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3alpha-Hydroxy-2beta-(piperidin-1-yl)-5alpha-androstan-17-one |
| CAS | 981-49-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3alpha-Hydroxy-2beta-(piperidin-1-yl)-5alpha-androstan-17-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H39 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2β,3α,5α)-3-Hydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-17-one, 5α-Androstan-17-one, 3α-hydroxy-2β-piperidino- (7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H39NO2/c1-23-11-10-19-17(18(23)8-9-22(23)27)7-6-16-14-21(26)20(15-24(16,19)2)25-12-4-3-5-13-25/h16-21,26H,3-15H2,1-2H3/t16-,17-,18-,19-,20-,21-,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12C[C@@H]([C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O)N5CCCCC5 |
| IUPAC navn | (2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2-piperidin-1-yl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Vis mere |