missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3alpha)-Allopregnanolone 3-beta-D-Glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30136174
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136174 25 mg -
30008568 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA54711025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 31300-86-4
Molekylær formel C27H42O8
Molekylvægt (g/mol) 494.62
Synonym (3α,5α)-20-Oxopregnan-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 20-Oxo-5α-pregnan-3α-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 20-Oxo-5α-pregnan-3α-yl Glucosiduronic Acid, 3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one Glucuronide;
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMIL CC(=O)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CC[C@@H]4[C@@]3(CC[C@H](C4)O[C@H]5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)C(=O)O)O)O)O)C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3alpha)-Allopregnanolone 3-beta-D-Glucuronide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H42O8/c1-13(28)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(8-10-26(14,2)19(16)9-11-27(17,18)3)34-25-22(31)20(29)21(30)23(35-25)24(32)33/h14-23,25,29-31H,4-12H2,1-3H3,(H,32,33)/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22+,23-,25+,26-,27+/m0/s1
Formel vægt 494.288
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.