missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3Alpha,7Beta-Di-O-acetyl Ursodeoxycholic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30365815
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365815 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD414400100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3alpha,7beta-Di-O-acetyl Ursodeoxycholic Acid Methyl Ester
CAS 60384-30-7
Molekylær formel C29H46O6
Mængde 100 mg
Synonym Methyl 3α,7β-Diacetoxy-5β-cholan-24-oate, Methyl Ursodeoxycholate Diacetate, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholanic Acid Methyl Ester Diacetate
InChI formel InChI=1S/C29H46O6/c1-17(7-10-26(32)33-6)22-8-9-23-27-24(12-14-29(22,23)5)28(4)13-11-21(34-18(2)30)15-20(28)16-25(27)35-19(3)31/h17,20-25,27H,7-16H2,1-6H3/t17?,20-,21?,22+,23-,24-,25?,27-,28?,29?/m0/s1
SMIL [H][C@@]12[C@@H](OC(C)=O)C[C@]3([H])C[C@H](OC(C)=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(OC)=O
IUPAC navn (3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-((R)-5-methoxy-5-oxopentan-2-yl)-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7-diyl diacetate
Molekylvægt (g/mol) 490.67
Formel vægt 490.33
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.