missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3Alpha,7Beta-Di-O-acetyl Ursodeoxycholic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30365099
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365099 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4144001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3alpha,7beta-Di-O-acetyl Ursodeoxycholic Acid Methyl Ester
CAS 60384-30-7
Molekylær formel C29H46O6
Mængde 1 g
Synonym Methyl 3α,7β-Diacetoxy-5β-cholan-24-oate, Methyl Ursodeoxycholate Diacetate, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholanic Acid Methyl Ester Diacetate
InChI formel InChI=1S/C29H46O6/c1-17(7-10-26(32)33-6)22-8-9-23-27-24(12-14-29(22,23)5)28(4)13-11-21(34-18(2)30)15-20(28)16-25(27)35-19(3)31/h17,20-25,27H,7-16H2,1-6H3/t17?,20-,21?,22+,23-,24-,25?,27-,28?,29?/m0/s1
SMIL [H][C@@]12[C@@H](OC(C)=O)C[C@]3([H])C[C@H](OC(C)=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(OC)=O
IUPAC navn (3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-((R)-5-methoxy-5-oxopentan-2-yl)-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7-diyl diacetate
Molekylvægt (g/mol) 490.67
Formel vægt 490.33
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.