Få mere at vide
3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholan-24-oic syre (cholsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17455469
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17455469 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17455469 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0835.020250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholan-24-oic syre (cholsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholic Acid
CAS 81-25-4
Analyt- eller komponentnavne Cholic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H40 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cholic Acid, (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic acid, Cholic acid, 17β-[1-Methyl-3-carboxypropyl]etiocholane-3α,7α,12α-triol, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanoic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-β-cholanic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxycholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α,12α-triol, 5β-Cholic acid, Cholalic acid, Cholalin, Colalin, E 1000, NSC-6135, Chenodeoxycholic Acid Impurity B, Ursodeoxycholic Acid Impurity B
InChI formel InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 408.57
Mængde 250 mg
Formel vægt 408,2876 g/mol