Få mere at vide
3Alpha,5Beta-Tetrahydro Norgestrel, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3alpha,5beta-Tetrahydro Norgestrel |
| CAS | 19351-16-7 |
| Molekylær formel | C21H32O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (3alpha,5beta,17alpha)-13-Ethyl-18,19-ninorpregn-20-yne-3,17-diol, 13-Ethyl-18,19-dinor-5beta,17alpha-pregn-20-yne-3alpha,17-diol, 3alpha,5beta-Tetrahydronorgestrel, d-3alpha,5beta-Tetrahydronorgestrel |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,14-19,22-23H,3,5-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@H](O)C[C@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC navn | (3R,5R,8R,9R,10S,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.48 |
| Formel vægt | 316.2402 |