Få mere at vide
(3Alpha,5Beta,7Beta)-Cholane-3,7,24-triol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3alpha,5beta,7beta)-Cholane-3,7,24-triol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H42O3/c1-15(5-4-12-25)18-6-7-19-22-20(9-11-24(18,19)3)23(2)10-8-17(26)13-16(23)14-21(22)27/h15-22,25-27H,4-14H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 378.3134 |
| Procent renhed | >95% |