Få mere at vide
(3Alpha,5Beta,7Beta)-3,7-Dihydroxy-24-norcholane-23-nitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3alpha,5beta,7beta)-3,7-Dihydroxy-24-norcholane-23-nitrile |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H37NO2/c1-14(8-11-24)17-4-5-18-21-19(7-10-23(17,18)3)22(2)9-6-16(25)12-15(22)13-20(21)26/h14-21,25-26H,4-10,12-13H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21+,22+,23-/m1/s1 |
| Formel vægt | 359.2824 |