Få mere at vide
(3Alpha,5Beta,7Alpha)-7-Hydroxy-3-(sulfooxy)-cholan-24-oic Acid Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3alpha,5beta,7alpha)-7-Hydroxy-3-(sulfooxy)-cholan-24-oic Acid Disodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O7S.2Na/c1-14(4-7-21(26)27)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(31-32(28,29)30)12-15(23)13-20(22)25;;/h14-20,22,25H,4-13H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 516.2134 |
| Procent renhed | >95% |