missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3Alpha,5Beta,7Alpha,12Alpha)-3,7,12-Trihydroxy-cholest-24-en-26-oic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30450160
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450160 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450160 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT887910250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3Alpha,5Beta,7Alpha,12Alpha)-3,7,12-Trihydroxy-cholest-24-en-26-oic Acid Ethyl Ester
CAS 157401-01-9
Molekylær formel C29H48O5
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C29H48O5/c1-6-34-27(33)18(3)9-7-8-17(2)21-10-11-22-26-23(16-25(32)29(21,22)5)28(4)13-12-20(30)14-19(28)15-24(26)31/h9,17,19-26,30-32H,6-8,10-16H2,1-5H3/b18-9+/t17-,19+,20-,21-,22?,23?,24-,25+,26?,28+,29-/m1/s1
SMIL CCOC(=O)\C(=C\CC[C@@H](C)[C@H]1CCC2C3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C)\C
IUPAC navn ethyl (E,6R)-2-methyl-6-[(3R,5S,7R,10S,12S,13R,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]hept-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 476.35
Formel vægt 476.3502
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.