missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3Alpha,5Beta,6Beta,7Alpha)-3-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-6-(formyloxy)-7-hydroxycholan-24-oic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3alpha,5beta,6beta,7alpha)-3-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-6-(formyloxy)-7-hydroxycholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 125112-77-8 |
| Molekylær formel | C29H46O8 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46O8/c1-6-35-27(33)37-18-11-13-29(4)21-12-14-28(3)19(17(2)7-10-23(31)34-5)8-9-20(28)24(21)25(32)26(36-16-30)22(29)15-18/h16-22,24-26,32H,6-15H2,1-5H3/t17-,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26+,28-,29-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)O[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC=O)[C@@H]2C1)[C@H](C)CCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (4R)-4-[(3R,5R,6S,7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-ethoxycarbonyloxy-6-formyloxy-7-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 522.67 |
| Formel vægt | 522.3193 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?