missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3Alpha,5Beta,6Alpha)-6-Bromo-3-[(ethoxycarbonyl)oxy]-7-oxo-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30334944
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334944 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68509025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3alpha,5beta,6alpha)-6-Bromo-3-[(ethoxycarbonyl)oxy]-7-oxo-cholan-24-oic Acid Methyl Ester
CAS 125112-73-4
Molekylær formel C28H43BrO6
Mængde 25 mg
Synonym (3α,5B,6A)-6-Bromo-3-[(Ethoxycarbonyl)Oxy]-7-Oxo-Cholan-24-Oic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C28H43BrO6/c1-6-34-26(32)35-17-11-13-28(4)20-12-14-27(3)18(16(2)7-10-22(30)33-5)8-9-19(27)23(20)25(31)24(29)21(28)15-17/h16-21,23-24H,6-15H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,27-,28-/m1/s1
SMIL CCOC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](C1)[C@@H](Br)C(=O)[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)OC)[C@@]4(C)CC[C@H]23
IUPAC navn methyl (4R)-4-[(3R,5R,6R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-6-bromo-3-ethoxycarbonyloxy-10,13-dimethyl-7-oxo-1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 555.54
Formel vægt 554.2243
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.