missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3Alpha,5Beta)-3,17-Dihydroxypregnane-11,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30374324
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374324 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44688050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3alpha,5beta)-3,17-Dihydroxypregnane-11,20-dione
CAS 641-78-1
Molekylær formel C21H32O4
Mængde 50 mg
Synonym 17alpha-Hydroxy-11-ketopregnanolone, 3alpha,17-Dihydroxy-5beta-pregnane-11,20-dione, 3alpha,17alpha-Dihydroxy-5beta-pregnane-11,20-dione, 5beta-Pregnan-3alpha,17alpha-diol-11,20-dione, 5beta-Pregnane-3alpha,17alpha-diol-11,20-dione, L 513789-0, NSC 11572, NSC 23156, Pregnane-3alpha,17alpha-diol-11,20-dione, THA, U 1843
InChI formel InChI=1S/C21H32O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h13-16,18,23,25H,4-11H2,1-3H3/t13-,14-,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
SMIL CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
Molekylvægt (g/mol) 348.48
Formel vægt 348.2301
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.