Få mere at vide
(3Alpha,5Beta,21R)-20-acetat gravidan-3,20-diol-d5, TRC
Artikelnummer. 30325774
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30325774 2.5 mg -
30328125 0.5 mg 0.5mg
30316958 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30325774 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1651572.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3alpha,5beta,21R)-20-Acetate Pregnane-3,20-diol-d5
Molekylær formel C23H33D5O3
Mængde 2.5 mg
Synonym (R)-1-((3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-Hydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethyl Acetate-d5
InChI formel InChI=1S/C23H38O3/c1-14(26-15(2)24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h14,16-21,25H,5-13H2,1-4H3/t14-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,23-/m1/s1/i1D3,14D,19D
SMIL O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([2H])[C@@]([2H])(C([2H])([2H])[2H])OC(C)=O)([H])C1
IUPAC navn (R)-1-((3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl-17-d)ethyl-1,2,2,2-d4 acetat
Molekylvægt (g/mol) 367.58
Formel vægt 367.58