Få mere at vide
(3alpha,5beta,17alpha)-13-Ethyl-18,19-dinorpregnane-3,17-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3alpha,5beta,17alpha)-13-Ethyl-18,19-dinorpregnane-3,17-diol |
| CAS | 87304-65-2 |
| Molekylær formel | C21H36O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 13β,17α-Diethyl-3α,17β-dihydroxy-5β-gonane |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h14-19,22-23H,3-13H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | C(C)[C@@]12[C@]([C@]3([C@](CC1)([C@@]4([C@](CC3)(C[C@H](O)CC4)[H])[H])[H])[H])(CC[C@]2(CC)O)[H] |
| IUPAC navn | (3R,5R,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-13,17-diethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.51 |
| Formel vægt | 320.27 |