Få mere at vide
(3alpha,5alpha)-3,17-Dihydroxypregnan-20-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3alpha,5alpha)-3,17-Dihydroxypregnan-20-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h14-18,23-24H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 334.251 |