Få mere at vide
(3Alpha,5Alpha,17Z)-Pregn-17(20)-en-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3Alpha,5Alpha,17Z)-Pregn-17(20)-en-3-ol |
| CAS | 68199-34-8 |
| Molekylær formel | C21H34O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (17Z)-17-Ethylidene-3α-hydroxy-5α-androstane, (3α,5α,17Z)-Pregn-17(20)-en-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O/c1-4-14-6-8-18-17-7-5-15-13-16(22)9-11-21(15,3)19(17)10-12-20(14,18)2/h4,15-19,22H,5-13H2,1-3H3/b14-4-/t15-,16+,17-,18-,19-,20+,21-/m0/s1 |
| SMIL | C\C=C/1\CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17Z)-17-ethylidene-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.49 |
| Formel vægt | 302.261 |