missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3Alpha,5Alpha,11Beta)-3,11,17-trihydroxy-21-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-pregnan-20-one, TRC

Artikelnummer. 30450648
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450648 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7951251MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3alpha,5alpha,11beta)-3,11,17-trihydroxy-21-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-pregnan-20-one
CAS 131061-50-2
Molekylær formel C26H42O6
Mængde 1 mg
Synonym 2-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1-((3R,5S,8S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11,17-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C26H42O6/c1-24-10-8-17(27)13-16(24)6-7-18-19-9-11-26(30,25(19,2)14-20(28)23(18)24)21(29)15-32-22-5-3-4-12-31-22/h16-20,22-23,27-28,30H,3-15H2,1-2H3/t16-,17+,18-,19-,20-,22?,23+,24-,25-,26-/m0/s1
SMIL C[C@@]12[C@](CC[C@]2(O)C(COC3CCCCO3)=O)([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@]5([C@@](C[C@@H](CC5)O)([H])CC4)C)([H])[C@H](C1)O
IUPAC navn 2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1-((3R,5S,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11,17-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 450.61
Formel vægt 450.3
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.