Få mere at vide
(3alpha,5alpha,11alpha)-3,11-Dihydroxypregnan-20-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3alpha,5alpha,11alpha)-3,11-Dihydroxypregnan-20-one |
| CAS | 38398-44-6 |
| Molekylær formel | C21 H34 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h13-19,23-24H,4-11H2,1-3H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18+,19+,20-,21+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC navn | 1-[(3R,5S,8S,9S,10S,11R,13S,14S,17S)-3,11-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.493 |
| Formel vægt | 334.251 |