Få mere at vide
(3alpha)-3-Acetat-17-(3-pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30323966
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30323966 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30323966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA248180100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3R)-Abiraterone Acetate
CAS 2484719-10-8
Molekylær formel C26 H33 N O2
Mængde 100 mg
Synonym (3α)-17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(3-pyridinyl)-, 3-acetate, (3α)- (ACI), Abiraterone Acetate 3-alpha-Diastereome, (3R,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(pyridin-3-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate
InChI formel InChI=1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21+,23+,24+,25+,26-/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3CC=C2C1
IUPAC navn [(3R,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-pyridin-3-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 391.546
Formel vægt 391.251