missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3Alpha,17Beta-Androst-5-enediol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3alpha,17beta-Androst-5-enediol-d3 |
| Molekylær formel | C19H27D3O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (3α,17β)-Androst-5-ene-3,17-diol, 3α,17β-Androst-5-enediol-d3, 3α,17β-Dihydroxyandrost-5-ene-d3, Androst-5-enediol-d3, Androstenediol-d3, Hermaphrodiol-d3, NSC 12163-d3, Δ5-Androstene-3α,17β-diol-d3, Δ5-Androstenediol-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-17,20-21H,4-11H2,1-2H3/t13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1/i7D2,13D |
| SMIL | C[C@@]12[C@@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2 |
| IUPAC navn | 3a,17b-Androst-5-enediol-d3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.46 |
| Formel vægt | 293.24 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?