Få mere at vide
3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-syre (deoxycholsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17973436
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17973436 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17973436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0835.050250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-syre (deoxycholsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxycholic Acid (Choleic Acid)
CAS 83-44-3
Analyt- eller komponentnavne Deoxycholic Acid (Choleic Acid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H40 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxycholan-24-oic acid, 17β-[1-Methyl-3-carboxypropyl]-etiocholane-3α,12α-diol, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanoic acid, 3α,12α-Dihydroxycholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,12α-diol, 5β-Deoxycholic acid, 7-Deoxycholic acid, Cholerebic, Cholic acid, deoxy-, Cholorebic, Degalol, Deoxycholatic acid, Deoxycholic acid, Desoxycholic acid, Droxolan, NSC 8797, Pyrochol, Septochol
InChI formel InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 392.57
Mængde 250 mg
Formel vægt 392,2927 g/mol