Få mere at vide
3a-Hydroxy Progesteron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3Alpha-Hydroxy Progesterone |
| CAS | 25680-68-6 |
| Molekylær formel | C21 H32 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pregn-4-en-20-one, 3α-hydroxy- (8CI), (3α)-3-Hydroxypregn-4-en-20-one, 3α-Hydroxy-4-pregnen-20-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,15-19,23H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | 1-[(3R,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.48 |
| Formel vægt | 316.2402 |